Drukuj
1,14-Dibromotetradecane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10848-1G OR10848-5G OR10848-25G
APOSOR10848-1GEA 247 PLN
APOSOR10848-1G APOSOR10848-5G APOSOR10848-25G
1,14-Dibromotetradecane
1,14-Dibromotetradecane
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 190…192 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045049
Numer CAS: 37688-96-3