Drukuj
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10838-1G OR10838-250MG
APOSOR10838-1GEA 215 PLN
APOSOR10838-1G APOSOR10838-250MG
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
3-Bromopyruvic acid hydrate
Formuła: C₃H₃BrO₃.xH₂O
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149107
Numer CAS: 206860-50-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III