Drukuj
4-Chloro-2-jodoanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 406 PLN
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-jodoanilina
4-Chloro-2-jodoanilina
Formuła: C₆H₅ClIN
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863737
Numer CAS: 63069-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 263-839-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III