Drukuj
Tri(2-furyl)phosphine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSOR10819-1GEA 182 PLN
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Formuła: C₁₂H₉O₃P
MW: 232,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151857
Numer CAS: 5518-52-5