Drukuj
Dimethyl hydrogen phosphate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethyl phosphate
OR10807-1G OR10807-5G
APOSOR10807-1GEA 327 PLN
APOSOR10807-1G APOSOR10807-5G
Dimethyl hydrogen phosphate
Dimethyl hydrogen phosphate
Formuła: C₂H₇O₄P
MW: 126.048 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C
Gęstość: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 813-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-389-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III