Drukuj
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
OR10800-5G OR10800-100G OR10800-25G
APOSOR10800-5GEA 537 PLN
APOSOR10800-5G APOSOR10800-100G APOSOR10800-25G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Formuła: C₁₆H₂₈O₆P₂
MW: 378.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 220 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671576
Numer CAS: 4546-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-902-0