Drukuj
Kwas 4-chloro-m-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
OR1080-100G OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA 298 PLN
APOSOR1080-100G APOSOR1080-25G
Kwas 4-chloro-m-toluilowy
Kwas 4-chloro-m-toluilowy
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. topnienia: 212…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045853
Numer CAS: 7697-29-2