Drukuj
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
OR10799-1G OR10799-25G OR10799-5G
APOSOR10799-1GEA 110 PLN
APOSOR10799-1G APOSOR10799-25G APOSOR10799-5G
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Formuła: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…174 °C
Gęstość: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039887
Numer CAS: 1660-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-764-5