Drukuj
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 1100 PLN
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₁O₄P
Temp. Wrzenia: 76…79 °C/3mmHg
Gęstość: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008769
Numer CAS: 4202-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-110-5