Drukuj
2-Bromoindene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1077-100G OR1077-25G OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA 621 PLN
APOSOR1077-100G APOSOR1077-25G APOSOR1077-500G
2-Bromoindene
2-Bromoindene
Formuła: C₉H₇Br
Temp. Wrzenia: 127 °C/23,3mmHg
Temp. topnienia: 35…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797863
Numer CAS: 10485-09-3