Drukuj
2-Bromo-5-chloroanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 508 PLN
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroanilina 97%
2-Bromo-5-chloroanilina
Formuła: C₆H₅BrClN
Temp. Wrzenia: 128 °C/6,75mmHg
Temp. topnienia: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672942
Numer CAS: 823-57-4