Drukuj
4-Bromo-2,6-dimetyloanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 400 PLN
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Bromo-2,6-dimetyloanizol
4-Bromo-2,6-dimetyloanizol
Formuła: C₉H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 117…120 °C/13mmHg
Gęstość: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143259
Numer CAS: 14804-38-7