Drukuj
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 197 PLN
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formuła: C₆H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 232…235 °C
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002166
Numer CAS: 3964-56-5