Drukuj
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10715-100G OR10715-25G
APOSOR10715-100GEA 276 PLN
APOSOR10715-100G APOSOR10715-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₃O₄P
MW: 168.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 124…126 °C/3mmHg
Gęstość: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014418
Numer CAS: 3084-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-391-6