Drukuj
Fosfonooctan trietylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 145 PLN
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Fosfonooctan trietylu
Fosfonooctan trietylu
Formuła: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 260…262 °C
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009177
Numer CAS: 867-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-757-6
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III