Drukuj
4-Bromo-o-xylene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 145 PLN
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylene
4-Bromo-o-xylene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 214…215 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000086
Numer CAS: 583-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-518-3