Drukuj
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 545 PLN
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formuła: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…103 °C/1.5mmHg
Gęstość: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075414
Numer CAS: 27784-76-5