Drukuj
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 2110 PLN
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formuła: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/1mmHg
Gęstość: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000239
Numer CAS: 5324-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-193-3