Drukuj
4-tert-Butylotiofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 472 PLN
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylotiofenol
4-tert-Butylotiofenol
Formuła: C₁₀H₁₄S
MW: 166.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 238 °C
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00022067
Numer CAS: 2396-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-255-6