Drukuj
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 743 PLN
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₇ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013387
Numer CAS: 128231-55-0