Drukuj
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 1350 PLN
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formuła: C₁₀H₁₃Br₂N
Temp. Wrzenia: 136…140 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06657952
Numer CAS: 10546-67-5