Drukuj
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 116 PLN
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formuła: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292.0100 g/mol
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657956
Numer CAS: 129316-09-2