Drukuj
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10664-100G OR10664-250G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 110 PLN
APOSOR10664-100G APOSOR10664-250G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy 98%
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy
Formuła: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8 g/mol
Temp. topnienia: 185…195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011800
Numer CAS: 4009-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-664-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III