Drukuj
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 232 PLN
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₀H₂₀BrOP
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075442
Numer CAS: 33670-32-5