Drukuj
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 110 PLN
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formuła: C₂₁H₂₀ClO₂P
MW: 370.82 g/mol
Temp. topnienia: 155 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050199
Numer CAS: 2181-97-7