Drukuj
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10660-100G OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA 269 PLN
APOSOR10660-100G APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formuła: C₂₁H₁₉O₂P
Temp. topnienia: 165…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008455
Numer CAS: 2605-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-018-4