Drukuj
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 1520 PLN
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formuła: C₁₀H₁₃Br
Temp. Wrzenia: 95…98 °C/10mmHg
Gęstość: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234661
Numer CAS: 3972-64-3