Drukuj
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 182 PLN
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 351 °C
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00956021
Numer CAS: 13603-44-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-089-2