Drukuj
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 145 PLN
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formuła: C₂₂H₂₁O₂P
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009183
Numer CAS: 1099-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-151-7