Drukuj
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 342 PLN
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy 98%
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443.32 g/mol
Temp. topnienia: 204…209 °C
Temp. Zapłonu: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011906
Numer CAS: 17814-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-782-5