Drukuj
4-bromofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 110 PLN
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-bromofenol 98%
4-bromofenol
Formuła: C₆H₅BrO
Temp. Wrzenia: 235…238 °C
Temp. topnienia: 61…66 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002313
Numer CAS: 106-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-394-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III