Drukuj
1,3-Dibromo-2-propanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 145 PLN
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 215 °C
Gęstość: 2.136 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000216
Numer CAS: 96-21-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-489-8
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III