Drukuj
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 261 PLN
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formuła: C₁₀H₂₀B₂O₄
Temp. topnienia: 175…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093062
Numer CAS: 201733-56-4