Drukuj
3-Phenylbenzoic acid 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10604-1G OR10604-25G OR10604-5G
APOSOR10604-1GEA 110 PLN
APOSOR10604-1G APOSOR10604-25G APOSOR10604-5G
3-Phenylbenzoic acid 98+%
3-Phenylbenzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045846
Numer CAS: 716-76-7
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III