Drukuj
2-Amino-6-chloropuryna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 160 PLN
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chloropuryna 99%
2-Amino-6-chloropuryna
Formuła: C₅H₄ClN₅
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075252
Numer CAS: 10310-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-686-7