Drukuj
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 160 PLN
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₁₀O₃
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031016
Numer CAS: 5337-03-1