Drukuj
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 110 PLN
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631204
Numer CAS: 85064-61-5