Drukuj
4-Aminonicotinic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1058-1G OR1058-25G OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA 110 PLN
APOSOR1058-1G APOSOR1058-25G APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinic acid 99%
4-Aminonicotinic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 307…312 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234183
Numer CAS: 7418-65-7