Drukuj
E-Phenylethenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10578-5G OR10578-25G
APOSOR10578-5GEA 348 PLN
APOSOR10578-5G APOSOR10578-25G
E-Phenylethenylboronic acid 95%
E-Phenylethenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BO₂
Temp. topnienia: 146…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00963621
Numer CAS: 6783-05-7