Drukuj
5-Nitrooxindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10569-100G OR10569-10G OR10569-25G
APOSOR10569-100GEA 3710 PLN
APOSOR10569-100G APOSOR10569-10G APOSOR10569-25G
5-Nitrooxindole 98%
5-Nitrooxindole
Formuła: C₈H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 233…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00456999
Numer CAS: 20870-79-5