Drukuj
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 598 PLN
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₄BNO₄
Temp. topnienia: 126…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411952
Numer CAS: 389621-84-5