Drukuj
Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 1510 PLN
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy 97%
Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy
Formuła: C₇H₉BO₂S
Temp. topnienia: 77…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318165
Numer CAS: 168618-42-6