Drukuj
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 116 PLN
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₉BO₄S
Temp. topnienia: 102…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092935
Numer CAS: 373384-18-0