Drukuj
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 458 PLN
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formuła: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215.03 g/mol
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179471
Numer CAS: 756520-78-2