Drukuj
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 720 PLN
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 196,8 °C
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075170
Numer CAS: 110238-91-0