Drukuj
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 313 PLN
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.1400 g/mol
Temp. topnienia: 101.5…103.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179561
Numer CAS: 17289-19-9