Drukuj
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1H-indole-7-carboxylate
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 493 PLN
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Methyl indole-7-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 47…48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00211064
Numer CAS: 93247-78-0