Drukuj
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 139 PLN
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00030439
Numer CAS: 39021-62-0