Drukuj
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 124 PLN
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
Temp. topnienia: 90…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179452
Numer CAS: 374538-03-1