Drukuj
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 2980 PLN
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₃
Temp. topnienia: 194…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179464
Numer CAS: 175883-62-2